Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bicin ≥99%

Bicin ≥99%

Bottle, 2,5 kg
Katalognr. APOSBIB1151-2.5KG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Bicin ≥99%
Katalognr. APOSBIB1151-2.5KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  150-25-4
Bicin ≥99%

Bottle, 2,5 kg

CAS Nummer:  150-25-4
Preis
SFr. 236.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents

Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.

Synonyme:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Nummer:150-25-4
  • Formel:C₆H₁₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004295
  • Molekulargewicht:163.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:190 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    2,5 kg

Technische Daten