Mupirocin lithium
Bottle, 100 mg
Katalognr. APOSBIL9900-100MG
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Lithium 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoate
- CAS Nummer:73346-79-9
- Formel:C₂₆H₄₃LiO₉
- MDL-Nummer:MFCD11977847
- Molekulargewicht:506.561 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:100 mg



