MIKROCOUNT DUO 1 * 20 ST
Katalognr. SCUE70000724
Anbieter: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Frequently Bought Together
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Anbieter: VWR Chemicals
Grade 595 ½ qualitative filter papers, Whatman™
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Ballonflaschen, enghalsig, rund, mit Schraubkappen
Anbieter: VWR Collection
Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 9
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Kombinierte ionenselektive Elektroden, Serie 800
Anbieter: WTW
Aluminiumoxid, γ-Phase
Anbieter: Merck
Laborglasreiniger deconex® 11 UNIVERSAL
Anbieter: Borer Chemie
Schutzbrillen, Viper
Anbieter: Bollé Safety
Water standards for Karl Fischer titration, Hydranal™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Overhead stirrer tools, radial stirrers, six paddles, BOLA
Anbieter: Bohlender
Messgeräte für pH/mV/°C, Tischmodelle, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Anbieter: Mettler - Toledo
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥97%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Accessories for Bottle Top Dispensers
Anbieter: VWR Collection
Dropping bottles, LDPE
Anbieter: LAMAPLAST
Dip slides
Anbieter: SCHÜLKE & MAYR GMBH