VWR®, Spritzenfilter
Product Details & Documents
Typische Anwendungen sind Klärung, Sterilfiltration, Probenvorbereitung und sterile Entlüftung.
- Sterile Filter in Blisterverpackung sind ideal für die Sterilfiltration
- Nicht sterile Spritzenfilter eignen sich hervorragend für HPLC-Anwendungen
- Biosafe entspricht den Kunststofftests der Klasse VI
- Erhältlich mit Nylon, PES, PTFE, PVDF, CA, RC-Membran und GF (Glasfaser)
- Erhältlich mit hydrophilem oder hydrophobem PTFE
- Jeder Filter verfügt über einen weiblichen Luer-Lock-Einlass und einen männlichen Slip-Luer-Auslass
Nylon- und PTFE-Membranen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und die chemische Filtration kleiner Mengen.
Spritzenfilter mit CA- (Celluloseacetat) oder PES- (Polyethersulfon) Membranen eignen sich ideal für die Sterilfiltration von Puffern, Gewebekulturmedien oder Zusatzstoffen und anderen biologischen Stoffen. Die PES-Membran bietet hohe Durchflussraten.
Die hydrophilen Typen RC und PTFE bieten die beste chemische Beständigkeit sowohl gegenüber wässrigen Lösungen als auch gegenüber Lösungsmitteln.
: Hergestellt unter Qualitätsmanagement ISO 9001:2015.
:
:
:
: Hydrophobes PTFE ist nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen vorgesehen.
Technische Daten
- Ø:30 mm
- Gehäusematerial:PP
- Membran:Nylon
- Porengröße:0,45 µm
- Sterilität:Steril