AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Spritzenfilter
30 mm, 0,45 µm, PES, PP, Steril
Katalognr. 514-1257
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Spritzenfilter
Katalognr. 514-1257
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Spritzenfilter
VWR®, Spritzenfilter
30 mm, 0,45 µm, PES, PP, Steril
Preis
138.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Typische Anwendungen sind Klärung, Sterilfiltration, Probenvorbereitung und sterile Entlüftung.
  • Sterile Filter in Blisterverpackung sind ideal für die Sterilfiltration
  • Nicht sterile Spritzenfilter eignen sich hervorragend für HPLC-Anwendungen
  • Biosafe entspricht den Kunststofftests der Klasse VI
  • Erhältlich mit Nylon, PES, PTFE, PVDF, CA, RC-Membran und GF (Glasfaser)
  • Erhältlich mit hydrophilem oder hydrophobem PTFE
  • Jeder Filter verfügt über einen weiblichen Luer-Lock-Einlass und einen männlichen Slip-Luer-Auslass
Nylon- und PTFE-Membranen eignen sich ideal für die Probenvorbereitung und die chemische Filtration kleiner Mengen.
Spritzenfilter mit CA- (Celluloseacetat) oder PES- (Polyethersulfon) Membranen eignen sich ideal für die Sterilfiltration von Puffern, Gewebekulturmedien oder Zusatzstoffen und anderen biologischen Stoffen. Die PES-Membran bietet hohe Durchflussraten.
Die hydrophilen Typen RC und PTFE bieten die beste chemische Beständigkeit sowohl gegenüber wässrigen Lösungen als auch gegenüber Lösungsmitteln.
 : Hergestellt unter Qualitätsmanagement ISO 9001:2015.
 :
 :
 :
 : Hydrophobes PTFE ist nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen vorgesehen.
Technische Daten
  • Ø:
    30 mm
  • Gehäusematerial:
    PP
  • Membran:
    PES
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Sterilität:
    Steril