AuftragsverfolgungKontakt
Feuchteanzeiger | Avantor
Feuchteanzeiger
Moisture indicator without cobalt for 8% r. h.; Platform: Qualitative test paper; Humidity - yellow ↔ red
Katalognr. MANA908808
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Feuchteanzeiger
Katalognr. MANA908808
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Feuchteanzeiger
Feuchteanzeiger
Moisture indicator without cobalt for 8% r. h.; Platform: Qualitative test paper; Humidity - yellow ↔ red
Preis
189.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dieses Testpapier dient zur schnellen und einfachen Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Das Papier wird einfach im Prüfraum ausgelegt oder aufgehängt. Sobald keine weitere Veränderung der Farbe mehr erkennbar ist, kann die Luftfeuchtigkeit abgelesen werden.
  • Jederzeit einsatzbereit: Kein Zubehör zur Auswertung nötig
  • Farbumschlag von rosa nach blau bei herkömmlichen Feuchteanzeigern und von gelb nach rot bei Feuchteanzeigern ohne Kobaltchlorid
Feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie z.B. elektronische Bauteile und optische Systeme müssen trocken gelagert werden. Daher werden sie häufig zusammen mit einem Trockenmittel in einem Kunststoffbeutel verpackt. Mit Feuchteanzeigern kann überprüft werden, ob das Trockenmittel aktiv ist und die Produkte effektiv vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Moisture indicator without cobalt for 8% r. h.; Platform: Qualitative test paper; Humidity - yellow ↔ red
  • Cat. No.:
    MANA908808
  • Shelf life:
    2 Years
  • Länge:
    60 mm
  • Width:
    35 mm