AuftragsverfolgungKontakt
Vessel dilators, balanced instruments
Edelstahl, 150 mm, Suture tying platform, Gerade, Ø 0,3 mm
Katalognr. FSCI18602-15
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
Katalognr. FSCI18602-15
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vessel dilators, balanced instruments
Vessel dilators, balanced instruments
Edelstahl, 150 mm, Suture tying platform, Gerade, Ø 0,3 mm
Preis
SFr. 252.84
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    03
  • Spitzentyp:
    Suture tying platform
  • Spitzengröße:
    Ø 0,3 mm
  • Spitzenform:
    Gerade