Titanium micro serrefines
Medium clamp press, 100 g, Titan, 15 mm, Serrated, Gerade, 6×1 mm
Katalognr. FSCI18555-03
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Medium clamp press, 100 g
- Länge:15 mm
- Material:Titan
- Seq:02
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:6×1 mm
- Spitzenform:Gerade