Titanium micro serrefines
Light clamp press, 85 g, Titan, 16 mm, Serrated, Gerade, 8×2 mm
Katalognr. FSCI18555-02
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Light clamp press, 85 g
- Länge:16 mm
- Material:Titan
- Seq:03
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:8×2 mm
- Spitzenform:Gerade