AuftragsverfolgungKontakt
Titanium micro serrefines
Light clamp press, 60 g, Titan, 19 mm, Serrated, Gerade, 10×2 mm
  FSCI18555-01
Marketsource
Titanium micro serrefines
  FSCI18555-01
Marketsource
Titanium micro serrefines
Titanium micro serrefines
Light clamp press, 60 g, Titan, 19 mm, Serrated, Gerade, 10×2 mm
SFr. 121.84
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Light clamp press, 60 g
  • Länge:
    19 mm
  • Material:
    Titan
  • Seq:
    04
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    10×2 mm
  • Spitzenform:
    Gerade