Vessel cannulation forceps
0,6 mm Ext.Ø tubing size, Inox, 135 mm, Abgewinkelt
Katalognr. FSCI18406-13
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:0,6 mm Ext.Ø tubing size
- Länge:135 mm
- Material:Inox
- Seq:03
- Spitzenform:Abgewinkelt