Vessel cannulation forceps
0,6 mm Ext.Ø tubing size, Inox, 115 mm, Abgewinkelt
Katalognr. FSCI18406-11
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:0,6 mm Ext.Ø tubing size
- Länge:115 mm
- Material:Inox
- Seq:02
- Spitzenform:Abgewinkelt