Dilating forceps
Edelstahl, 120 mm, Abgewinkelt (10°), Ø 0,2 mm
Catalog # FSCI18132-12
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Länge:120 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzengröße:Ø 0,2 mm
- Spitzenform:Abgewinkelt (10°)