AuftragsverfolgungKontakt
Dilating forceps
Edelstahl, 120 mm, Abgewinkelt (10°), Ø 0,1 mm
Katalognr. FSCI18131-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Dilating forceps
Katalognr. FSCI18131-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dilating forceps
Dilating forceps
Edelstahl, 120 mm, Abgewinkelt (10°), Ø 0,1 mm
Preis
SFr. 191.01
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    120 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    Ø 0,1 mm
  • Spitzenform:
    Abgewinkelt (10°)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.