Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Edelstahl, 16 mm, Gerade, 7,5×1,75 mm
Katalognr. FSCI18040-33
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Variable clamp press, 5 - 15 g
- Länge:16 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Spitzengröße:7,5×1,75 mm
- Spitzenform:Gerade