AuftragsverfolgungKontakt
Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Edelstahl, 11 mm, Gerade, 5,5×1,5 mm
  FSCI18040-22
Marketsource
Double micro clamps
  FSCI18040-22
Marketsource
Double micro clamps
Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Edelstahl, 11 mm, Gerade, 5,5×1,5 mm
SFr. 232.23
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Variable clamp press, 5 - 15 g
  • Länge:
    11 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    5,5×1,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade