AuftragsverfolgungKontakt
Double micro clamps
Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Edelstahl, 7 mm, Gerade, 3,5×1 mm
Catalog # FSCI18040-11
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Double micro clamps
Catalog # FSCI18040-11
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Double micro clamps
Double micro clamps
Variable clamp press, 5 - 15 g, Edelstahl, 7 mm, Gerade, 3,5×1 mm
Price
SFr. 235.90
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Variable clamp press, 5 - 15 g
  • Länge:
    7 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    3,5×1 mm
  • Spitzenform:
    Gerade