AuftragsverfolgungKontakt
Vannas spring scissors, round handled | Avantor
Vannas spring scissors, round handled
Sharp, straight tips, 125 mm, 6 mm, 0,075 mm
Katalognr. FSCI15400-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, round handled
Katalognr. FSCI15400-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vannas spring scissors, round handled
Vannas spring scissors, round handled
Sharp, straight tips, 125 mm, 6 mm, 0,075 mm
Preis
SFr. 271.17
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have round handles that allow easy fingertip adjustments.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, straight tips
  • Länge:
    125 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,075 mm
  • Spitzenlänge:
    6 mm