AuftragsverfolgungKontakt
Trident II spring scissors | Avantor
Trident II spring scissors
Sharp, angled tips, 80 mm, 8 mm, 0,2 mm
Katalognr. FSCI15111-08
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Trident II spring scissors
Katalognr. FSCI15111-08
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Trident II spring scissors
Trident II spring scissors
Sharp, angled tips, 80 mm, 8 mm, 0,2 mm
Preis
SFr. 279.41
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have an innovative design for comfort and visibility.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, angled tips
  • Länge:
    80 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    0,2 mm
  • Spitzenlänge:
    8 mm