AuftragsverfolgungKontakt
Dowell scissors | Avantor
Dowell scissors
Angled up tips, 115 mm, 1 mm, 0,1 mm
Katalognr. FSCI15042-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Dowell scissors
Katalognr. FSCI15042-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dowell scissors
Dowell scissors
Angled up tips, 115 mm, 1 mm, 0,1 mm
Preis
SFr. 275.75
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Angled up tips
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    0,1 mm
  • Spitzenlänge:
    1 mm