Dowell scissors
Straight tips, 115 mm, 1 mm, 0,1 mm
Katalognr. FSCI15040-11
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Straight tips
- Länge:115 mm
- Seq:02
- Spitzengröße:0,1 mm
- Spitzenlänge:1 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..