AuftragsverfolgungKontakt
Spring scissors, angled | Avantor
Spring scissors, angled
Sharp, angled tips, 100 mm, 4 mm, 0,125 mm
Katalognr. FSCI15010-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, angled
Katalognr. FSCI15010-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors, angled
Spring scissors, angled
Sharp, angled tips, 100 mm, 4 mm, 0,125 mm
Preis
SFr. 213.45
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel spring scissors aid in cutting tissues from various angles.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, angled tips
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,125 mm
  • Spitzenlänge:
    4 mm