ContactUsLinkComponent
Tischwaage Modell: GAB 6K 1DNM, Dual range . Wägebereich: 3/6kg Ablesbarkeit: 1/2g Mindestlast: 20g Abmessung Wägefläche: 295 x 225mm Nettogewicht: ca. 3kg externe Kalibrierierung eichfähig . Hinweis: für eichpflichtiege Anwendung Eichung bitte gleic 1 * 1 ST
Katalognr. KERNGAB6K1DNM
Anbieter:  KERN SOHN
Tischwaage Modell: GAB 6K 1DNM, Dual range . Wägebereich: 3/6kg Ablesbarkeit: 1/2g Mindestlast: 20g Abmessung Wägefläche: 295 x 225mm Nettogewicht: ca. 3kg externe Kalibrierierung eichfähig . Hinweis: für eichpflichtiege Anwendung Eichung bitte gleic 1 * 1 ST
Katalognr. KERNGAB6K1DNM
Anbieter:  KERN SOHN
Frequently Bought Together