AuftragsverfolgungKontakt
SymLine® FLEX Starter Sets
Starter-Set, Premium
Katalognr. SCTV106694
Anbieter:   S.C.A.T.
SymLine® FLEX Starter Sets
Katalognr. SCTV106694
Anbieter:  S.C.A.T.
SymLine® FLEX Starter Sets
SymLine® FLEX Starter Sets
Starter-Set, Premium
Preis
SFr. 2’280.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das flexible Abfallentsorgungssystem für HPLC-Arbeitsplätze. Mit nur wenigen Grundelementen lässt sich das modulare System an nahezu jeden Arbeitsplatz anpassen.
  • Einfache Installation, Tisch- oder Wandmontage möglich
  • Das modulare Do-It-Yourself-System ist so konzipiert, dass es für jeden Arbeitsplatz geeignet ist
  • Ein Minimum an Komponenten, mit vielen Einsatzmöglichkeiten
  • Jederzeit flexibel integrierbar; schnelle Reaktion auf Veränderungen im Labor
  • Ob zusätzliche Arbeitsplätze oder eine Neuinstallation an einem anderen Ort, das System kann angepasst werden
  • Antistatisch und lösungsmittelbeständig
  • Elektrisch leitfähiger Kunststoff sorgt für sichere Erdung, um Zündgefahren zu vermeiden
Das modulare System SymLine® FLEX passt in praktisch jeden HPLC-Arbeitsplatz. Es benötigt nur noch einen einzigen Entsorgungsbehälter. Es müssen keine weiteren, umständlich platzierten Abfallbehälter im Arbeitsbereich verwendet werden. Die flexible Tischinstallation erlaubt es, an jeder beliebigen Stelle Anschlüsse an vorhandene Geräte vorzunehmen. Die sich daraus ergebende Höhe ergibt dann das erforderliche Gefälle, das zu einem sicheren Abfluss der Flüssigkeit nach unten führt. Die Tischmontage ist für verschiedene Tischplattenstärken möglich, und die erforderlichen Anbauteile können ohne Werkzeug an der Tischplatte installiert werden. Das Rohrsystem kann je nach Bedarf verlängert oder verkürzt werden. Alle Rohrleitungen sind miteinander kompatibel und können leicht miteinander verbunden werden. Durch die zentrale Sammelstelle für Lösungsmittelabfälle wird der Arbeitsbereich nicht behindert; die Flüssigkeiten werden sicher an einem zentralen Punkt aufgefangen.
Die daraus resultierende Höhe ergibt dann das erforderliche Gefälle, das zu einem sicheren Abwärtsfluss der Flüssigkeit führt. Eine Tischmontage ist für verschiedene Tischplattenstärken möglich, und die erforderlichen Anbauteile können ohne Werkzeug an der Tischplatte installiert werden. Das Rohrsystem kann je nach Wunsch verlängert oder verkürzt werden. Alle Rohre sind untereinander kompatibel und können leicht miteinander verbunden werden.
 : Premium Starter Set includes:
1× SCTV106688 - Basic pipe
1× SCTV106423 - Blind plug for pipe
1× SCTV106568 - SymLine Flexube
1× SCTV106475 - Shut-off, angled
1× SCTV490336 - Exhaust filter M, V3.0, economy package
1× SCTV107624 - Offset adapter 90° for exhaust filter
1× SCTV106480 - Safety waste cap, S60/61
2x SCTV107953 - Canister 10 L, S60/61
1× SCTV117986 - Collecting tray with base insert
1× SCTV108176 - Grounding cable
1 x SCTV108050 - Signal cable for electronic level control
1 x SCTV108087 - Signal box T1 - EU
Standard Starter Set includes:
1× SCTV106688 - Basic 32 pipe
1× SCTV106423 - Blind plug for 32 pipe
1× SCTV106568 - SymLine FlexTube
1× SCTV106475 - Shut-off, angled
1× SCTV490336 - Exhaust filter M, V3.0, economy package
1× SCTV306482 - Safety waste cap, S60/61
2x SCTV108042 - Canister 10 L, S60/61
1× SCTV117986 - Collecting tray with base insert
1× SCTV108176 - Grounding cable
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Starter-Set, Premium
  • Seq:
    2