Adapter mit Schliff, TYPE D, b.safe
PTFE/PPS, GL 45 (Innengewinde), NS 29/32
Catalog # 590-0206
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Zur Montage von Bauteilen mit Anschluss Schliff-Kern NS29/32 auf Flaschen und Behältern mit Gewinde GL45.
- Flexibel und unabhängig bleiben
- Mit Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.
Specifications
- Kugelschliff-Schale:NS 29/32
- Gewinde:GL 45 (Innengewinde)
- Bezeichnung:PTFE/PPS
- Seq:01
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 590-0209b.safe Lösemutter GL 32 für b.safe Gewindeadapter (TYPE D)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 26.40