Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Abluftfilter für Fässer | Avantor
Abluftfilter für Fässer
Abluftfilter für Fässer, XXL, XXL, G 2" (Tri-Sure 2" / BCS 56×4), 12 Monate Lebensdauer
Katalognr. 590-0181
Anbieter:   Bohlender
Abluftfilter für Fässer
Katalognr. 590-0181
Anbieter:  Bohlender
Abluftfilter für Fässer
Abluftfilter für Fässer
Abluftfilter für Fässer, XXL, XXL, G 2" (Tri-Sure 2" / BCS 56×4), 12 Monate Lebensdauer
Preis
SFr. 503.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtergehäuse aus PE mit Anschlussgewinde für direkte Montage auf Fässer. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Knopfdruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
  • Spritzwassergeschützte Belüftungsöffnungen
  • Aktivkohle im Inneren garantiert die Aufnahme von schädlichen Dämpfen
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Viel Platz für Fittings und Schlauchverbinder
Sicheres Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft zurück. Die Standzeit lässt sich einfach durch das Eintragen des Austauschdatums auf dem Markierfeld überwachen, sobald der neue Filter installiert wird. Wir empfehlen folgende Filtergrößen: Größe XL für 60 bis 100 L, Größe XXL für Fässer mit 100 L und mehr.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Abluftfilter für Fässer, XXL, XXL, G 2" (Tri-Sure 2" / BCS 56×4), 12 Monate Lebensdauer
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..