Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Abluftfilter, b.safe
Abluftfilter, b.safe
Abluftfilter, Small, 3 Monate Lebensdauer
Catalog # 590-0176
Supplier:   Bohlender
Abluftfilter, b.safe
Catalog # 590-0176
Supplier:  Bohlender
Abluftfilter, b.safe
Abluftfilter, b.safe
Abluftfilter, Small, 3 Monate Lebensdauer
Price
SFr. 126.00
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Filtergehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde GL14) passend für b.safe Waste Caps.
Deckel mit Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige mit Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Knopfdruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
  • Spritzwassergeschützte Belüftungsöffnungen
  • Aktivkohle im Inneren garantiert die Aufnahme von schädlichen Dämpfen
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Viel Platz für Fittings und Schlauchverbinder
Sicheres Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft zurück. Die Standzeit lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist. Oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren. Wir empfehlen folgende Filtergrößen: Größe Small für bis zu 5 Liter Inhalt, Größe Medium für 5 – 10 Liter Inhalt, Größe Large für mehr als 10 Liter Inhalt.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Abluftfilter, Small, 3 Monate Lebensdauer
  • Seq:
    01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.