AuftragsverfolgungKontakt
Belüftungsventil, b.safe | Avantor
Belüftungsventil, b.safe
Belüftungsventil, Standzeit 6 Monate
Katalognr. 590-0174
Anbieter:   Bohlender
Belüftungsventil, b.safe
Katalognr. 590-0174
Anbieter:  Bohlender
Belüftungsventil, b.safe
Belüftungsventil, Standzeit 6 Monate
Preis
SFr. 251.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Ventilgehäuse mit Anschluss aus PP (Gewinde UNF ¹/₄" 28G) passend für b.safe Caps. Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlockanschluss, integriertes Rückschlagventil mit vorgeschalteter Membran aus porösem PTFE (1 μm), inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Rutschfester Griffbereich, erodierte Oberflächen und Griffrillen für einfache Montage
  • Frei beweglich und individuell positionierbar für Rundumsicht
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Tastendruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
  • Zentrierstift für einfache Installation
Für die Entnahme von Eluenten. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück.
Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclipsen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Belüftungsventil, Standzeit 6 Monate
  • Seq:
    02