AuftragsverfolgungKontakt
Spülflaschenverteiler, b.safe | Avantor
Spülflaschenverteiler, b.safe
Spülflaschenverteiler, GL45, 3× Kapillarenanschluss, 3× Blindfitting, 4× GL45 Spülanschluss
Katalognr. 590-0095
Anbieter:   Bohlender
Spülflaschenverteiler, b.safe
Katalognr. 590-0095
Anbieter:  Bohlender
Spülflaschenverteiler, b.safe
Spülflaschenverteiler, b.safe
Spülflaschenverteiler, GL45, 3× Kapillarenanschluss, 3× Blindfitting, 4× GL45 Spülanschluss
Preis
SFr. 288.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45 / PP für Gewinde GLS 80, frei drehbarer Einsatz aus PP mit 4 seitlichen Anschlüssen (GL45) passend für b.safe Caps GL 45 und 3 zentrischen Kapillaranschlüssen (UNF 1/4"). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.
  • Kein Verdrehen der Kapillaren durch 360°-Drehung der PP-Einsätze
  • Möglichkeit zum Markieren und Kleben
  • Schräge Anschlüsse zum einfachen Einführen von Kapillaren und Saugfilter
  • Integrierte Flachdichtung und Dichtlippe für dichten Verschluss
Spülen der HPLC-Anlage ohne Verunreinigung oder Verlust von Lösemitteln. Einfache Handhabung, setzen Sie den Verteiler direkt auf die Spülflasche auf. Demontieren Sie die b.safe Caps von den Eluentenflaschen und montieren Sie sie auf die Anschlüsse des Spülflaschenverteilers. Der Durchgang am Verteilerhals ist ausreichend bemessen, so dass die an der Cap montierten Kapillaren samt Filter in die Spülflasche eingeführt werden können.
Beim Spülflaschenverteiler GL45 vereinfacht die Verwendung möglichst kleiner Ansaugfilter (max. Ext. Ø. 14 mm) das Einführen der Kapillaren durch den Flaschenhals. Freie Anschlüsse des Spülflaschenverteilers können mit einem GL 45-Schraubverschluss verschlossen werden. Austretende gesundheitsschädliche Lösemitteldämpfe oder eine Verunreinigung der Spüllösung durch Umgebungsluft werden durch b.safe Caps mit Belüftungsventil verhindert. Der Spülflaschenverteiler auch direkt zur Hinterkolben- und/oder Nadelsitzspülung verwendet werden. Einfach an den zentrischen Kapillaranschlüssen einfach mit b.safe Fittings die gewünschten Kapillaren sowie ein Belüftungsventil anschließen.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Spülflaschenverteiler, GL45, 3× Kapillarenanschluss, 3× Blindfitting, 4× GL45 Spülanschluss
  • Seq:
    01