AuftragsverfolgungKontakt
Starter Boxen, b.safe | Avantor
Starter Boxen, b.safe
Starter Box C, mit 4 x b.safe Cap GL 45 mit 3 Kapillaranschlüssen, 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige, 12 x Fitting für Schlauch Ext.-Ø 3,2 mm (gelb), 8 x Blindfitting (weiß).
Katalognr. 590-0089
Anbieter:   Bohlender
Starter Boxen, b.safe
Katalognr. 590-0089
Anbieter:  Bohlender
Starter Boxen, b.safe
Starter Boxen, b.safe
Starter Box C, mit 4 x b.safe Cap GL 45 mit 3 Kapillaranschlüssen, 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige, 12 x Fitting für Schlauch Ext.-Ø 3,2 mm (gelb), 8 x Blindfitting (weiß).
Preis
SFr. 364.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HPLC-Sets für die Lösungsmittelversorgung bestehend aus b.safe Caps GL 45 für vier Flaschen, PFA-Fittings für Kapillaren mit Ext.Ø 3,2 mm, Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, und Belüftungsventil mit Wechselanzeige.
  • Perfekter Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
  • Geschlossenes System: Reduziert den Verlust teurer Lösungsmittel.
  • Riesige Auswahl an Kappengrößen für Kompatibilität mit jedem Eluentenkolben
  • Kein Verdrehen der Kapillaren
  • Schraubverschlüsse individuell von Hand oder mit ablösbaren, selbstklebenden Etiketten beschriftbar
Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen.
Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit des Luftfilters einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einclipsen.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Starter Box C, mit 4 x b.safe Cap GL 45 mit 3 Kapillaranschlüssen, 4 x Belüftungsventil mit Wechselanzeige, 12 x Fitting für Schlauch Ext.-Ø 3,2 mm (gelb), 8 x Blindfitting (weiß).
  • Seq:
    03