ContactUsLinkComponent
IBC-STATION, POLYETHYLEN, BLAU, MIT PE-GITTERROST, UNTERFAHRBAR, AUFFANGVOLUMEN: 1000 LITER, TRAGLAST IN KG: 4000 KG, ABMESSUNGEN AU ßEN: B X T X H (MM) 2530 x 1320 x 610 1 * 1 ST
Katalognr. MSGA38650
Anbieter:  asecos
IBC-STATION, POLYETHYLEN, BLAU, MIT PE-GITTERROST, UNTERFAHRBAR, AUFFANGVOLUMEN: 1000 LITER, TRAGLAST IN KG: 4000 KG, ABMESSUNGEN AU ßEN: B X T X H (MM) 2530 x 1320 x 610 1 * 1 ST
Katalognr. MSGA38650
Anbieter:  asecos
Frequently Bought Together