AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumbromid 99% | Avantor
Lithiumbromid 99%
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSIN2314-500G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Lithiumbromid 99%
Katalognr. APOSIN2314-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  7550-35-8
Lithiumbromid 99%
Bottle, 500 g
CAS Nummer:  7550-35-8
Preis
SFr. 78.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7550-35-8
  • Formel:LiBr
  • MDL-Nummer:MFCD00011077
  • Molekulargewicht:86.84 g/mol
  • Siedepunkt:1265 °C
  • Schmelzender Platingehalt:550 °C
  • Dichte:3,46 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g
Technische Daten