Tropin
Bottle, 500 g
Katalognr. APOSOR22908-500G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
- CAS Nummer:120-29-6
- Formel:C₈H₁₅NO
- MDL-Nummer:MFCD00180667
- Molekulargewicht:141.21 g/mol
- Siedepunkt:232…234 °C
- Schmelzender Platingehalt:61…65 °C
- Dichte:1,04 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:204-384-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:500 g



