Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
1-Octanol 98%

1-Octanol 98%

Bottle, 2,5 L
Katalognr. APOSOR40039-2.5L
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Octanol 98%
Katalognr. APOSOR40039-2.5L
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  111-87-5
1-Octanol 98%

Bottle, 2,5 L

CAS Nummer:  111-87-5
Preis
312.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  n-Octanol
  • CAS Nummer:111-87-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002988
  • Molekulargewicht:130.23 g/mol
  • Siedepunkt:193…195 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–16 °C
  • Dichte:0,825 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:81 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-917-6
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    2,5 L

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.