Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

2-Methylbenzophenon 98%

Bottle, 10 g
Katalognr. APOSOR5009-10G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Methylbenzophenon 98%
Katalognr. APOSOR5009-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  131-58-8
2-Methylbenzophenon 98%

Bottle, 10 g

CAS Nummer:  131-58-8
Preis
26.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  o-Methylbenzophenone
  • CAS Nummer:131-58-8
  • Formel:C₁₄H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00008518
  • Molekulargewicht:196.25 g/mol
  • Siedepunkt:309…311 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–18 °C
  • Dichte:1,085 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    10 g

Technische Daten