Phenoxyethanol
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR4481-25G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
- CAS Nummer:122-99-6
- Formel:C₆H₅OCH₂CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002857
- Molekulargewicht:138.17 g/mol
- Siedepunkt:237…246 °C
- Schmelzender Platingehalt:41944 °C
- Dichte:1,107 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:121 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-589-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:25 g