AuftragsverfolgungKontakt
Tridecansäure 99% | Avantor
Tridecansäure 99%
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR54705-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Tridecansäure 99%
Katalognr. APOSOR54705-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  638-53-9
Tridecansäure 99%
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  638-53-9
Preis
SFr. 104.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
  • CAS Nummer:638-53-9
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002741
  • Molekulargewicht:214.35 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g