AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamid 95%
Picolinamid 95%
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR937776-5G
Anbieter:   Apollo Scientific
Picolinamid 95%
Katalognr. APOSOR937776-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamid 95%
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
29.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00023483
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.