Picolinamid 95%
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR937776-5G
Anbieter: Apollo Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
- CAS Nummer:1452-77-3
- Formel:C₆H₆N₂O
- MDL-Nummer:MFCD00023483
- Molekulargewicht:122.13 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:5 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.