Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamid 95%

Picolinamid 95%

Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR937776-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
Picolinamid 95%
Katalognr. APOSOR937776-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamid 95%

Bottle, 100 g

CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
SFr. 181.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00023483
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.