Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Isoleucin

D(-)-Isoleucin

Bottle, 1 g
Katalognr. APOSOR36341-1G
Anbieter:   Apollo Scientific
D(-)-Isoleucin
Katalognr. APOSOR36341-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  319-78-8
D(-)-Isoleucin

Bottle, 1 g

CAS Nummer:  319-78-8
Preis
SFr. 246.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • CAS Nummer:319-78-8
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064221
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:265…274 °C
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.