AuftragsverfolgungKontakt
Dimetridazol 98%
Dimetridazol 98%
Bottle, 500 g
Catalog # APOSOR927600-500G
Supplier:   Apollo Scientific
Dimetridazol 98%
Catalog # APOSOR927600-500G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  551-92-8
Dimetridazol 98%
Bottle, 500 g
CAS Number:  551-92-8
Price
SFr. 104.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
  • CAS Number:551-92-8
  • Formula:C₅H₇N₃O₂
  • MDL Number:MFCD00047046
  • Molecular Weight:141.13 g/mol
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..