Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

4-Fluorindol

Bottle, 10 g
Katalognr. APOSPC9665-10G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
4-Fluorindol
Katalognr. APOSPC9665-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  387-43-9
4-Fluorindol

Bottle, 10 g

CAS Nummer:  387-43-9
Preis
60.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Fluoro-1H-indole
  • CAS Nummer:387-43-9
  • Formel:C₈H₆FN
  • MDL-Nummer:MFCD00055992
  • Molekulargewicht:135.14 g/mol
  • Siedepunkt:90 °C/0,4mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:29…33 °C
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    10 g

Technische Daten