AuftragsverfolgungKontakt
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Bottle, 250 mg
Katalognr. APOSPC901499-250MG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Katalognr. APOSPC901499-250MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  458566-84-2
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Bottle, 250 mg
CAS Nummer:  458566-84-2
Preis
SFr. 46.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  4,4-Difluorocyclohexanamine
  • CAS Nummer:458566-84-2
  • Formel:C₆H₁₁F₂N
  • MDL-Nummer:MFCD06409984
  • Molekulargewicht:135.155 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 mg