Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97% | Avantor

4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%

Bottle, 1 g
Katalognr. APOSPC901499-1G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Katalognr. APOSPC901499-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  458566-84-2
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%

Bottle, 1 g

CAS Nummer:  458566-84-2
Preis
SFr. 65.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4,4-Difluorocyclohexanamine
  • CAS Nummer:458566-84-2
  • Formel:C₆H₁₁F₂N
  • MDL-Nummer:MFCD06409984
  • Molekulargewicht:135.155 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g

Technische Daten