(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR923407-5G
Anbieter: Apollo Scientific
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Katalognr. APOSOR923407-5G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 23953-00-6
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (S)-2-Methoxypropanoic acid
- CAS Nummer:23953-00-6
- Formel:C₄H₈O₃
- MDL-Nummer:MFCD01632589
- Molekulargewicht:104.105 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:5 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.