Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Poly(vinylidene fluoride) | Avantor

Poly(vinylidene fluoride)

Bottle, 250 g
Katalognr. APOSPC6267-250G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Katalognr. APOSPC6267-250G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  24937-79-9
Poly(vinylidene fluoride)

Bottle, 250 g

CAS Nummer:  24937-79-9
Preis
148.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:24937-79-9
  • Formel:(-CH₂CF₂-)n
  • MDL-Nummer:MFCD00084470
  • Schmelzender Platingehalt:155…165 °C
  • Dichte:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    250 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.