AuftragsverfolgungKontakt
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 100 g
  APOSPC6267-100G
Poly(vinylidene fluoride)
  APOSPC6267-100G
 :  24937-79-9
Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 100 g
 :  24937-79-9
SFr. 69.30
1 * 100 g
  •  :24937-79-9
  •  :(-CH₂CF₂-)n
  •  :MFCD00084470
  •  :155…165 °C
  •  :1,74 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g