Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-(Methylthio)benzaldehyd 90%

2-(Methylthio)benzaldehyd 90%

Bottle, 1 g
Katalognr. APOSOR938789-1G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
2-(Methylthio)benzaldehyd 90%
Katalognr. APOSOR938789-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  7022-45-9
2-(Methylthio)benzaldehyd 90%

Bottle, 1 g

CAS Nummer:  7022-45-9
Preis
SFr. 46.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7022-45-9
  • Formel:C₈H₈OS
  • MDL-Nummer:MFCD00196822
  • Molekulargewicht:152.2135 g/mol
  • Siedepunkt:141…143 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g

Technische Daten