AuftragsverfolgungKontakt
Ninhydrin 99%
Ninhydrin 99%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR2351-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Ninhydrin 99%
Katalognr. APOSOR2351-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  485-47-2
Ninhydrin 99%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  485-47-2
Preis
SFr. 108.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS Nummer:485-47-2
  • Formel:C₉H₆O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003791
  • Molekulargewicht:178.14 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:250 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:250 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-618-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g