Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd 98% | Avantor

Phthalaldehyd 98%

Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR18349-100G
Ätzend
Giftig
Umfeld
Anbieter:   Apollo Scientific
Phthalaldehyd 98%
Katalognr. APOSOR18349-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd 98%

Bottle, 100 g

CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 97.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:83 °C/0,8mmHg
  • Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:132 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8+6.1,II

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..